Läs mer
Brady™ Aluminium: ISO Säkerhetsskylt - Ingen åtkomst för gaffeltruckar och andra industrifordon
Produktkod. 15644617
Change view
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
15644617 315 mm Varje
15624617 100 mm Varje
15634617 200 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15644617 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 822602
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Aluminium
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC P006-Dia 315-AL-CRD/1
Material Aluminium
Kvantitet 1 st
Diameter (metrisk) 315 mm
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Tjocklek 1.016 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 140 °C
Form Rund
Språk Global
Färg Svart på vitt