Läs mer
Brady™ Aluminium: ISO Säkerhetsskylt - Ingen åtkomst för gaffeltruckar och andra industrifordon
Produktkod. p-7159830
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15624617
Brand: Brady™ 822600
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Aluminum
  • For indoor and outdoor use
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Material Aluminum
Kvantitet 1 Ea.
Diameter (metrisk) 100 mm
För användning med (applikation) Indoor and Outdoor
Tjocklek 1.016 mm
Temperaturområde (metriskt) -40°C to 140°C
Form Round
Språk Global
Färg Black on White