Läs mer
Brady™ Aluminium: ISO Säkerhetsskylt - Ingen öppen låga; Eld, öppen antändningskälla och rökning förbjuden
Descripción
- Aluminium
- För inomhus- och utomhusbruk
Especificaciones
Especificaciones
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Alternativt artikelnummer | PIC P003-Dia 100-AL-CRD/1 |
| Material | Aluminium |
| Kvantitet | 1 st |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |
| För användning med (applikation) | Inomhus och utomhus |
| Tjocklek | 1.016 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till 140 °C |
| Form | Rund |
| Språk | Global |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?