Läs mer
Brady™ Aluminium: ISO Säkerhetsskylt - Rökning förbjuden
Produktkod. 15654577 Handla allt Brady Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
15654577 315 mm Varje
15634577 100 mm Varje
15644577 200 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15654577 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 822006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.00 SEK
    376.69 SEK / Paket med 1
    Save 70.31 SEK
    15% Av
I lager
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Aluminium
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC P002-Dia 315-AL-CRD/1
Material Aluminium
Kvantitet 1 st
Diameter (metrisk) 315 mm
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Tjocklek 1.016 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 140 °C
Form Rund
Språk Global
Färg Svart på vitt