Läs mer
Brady™ Aluminium: ISO Säkerhetsskylt - Använd denna gångväg
Produktkod. 15644567 Handla allt Brady Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
15644567 315 mm Varje
15624567 100 mm Varje
15634567 200 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15644567 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 821410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    425.00 SEK
    376.69 SEK / Paket med 1
    Save 48.31 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Aluminium
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC M024-Dia 315-AL-CRD/1
Material Aluminium
Kvantitet 1 st
Diameter (metrisk) 315 mm
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Tjocklek 1.016 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 140 °C
Form Rund
Språk Global
Färg Vitt på blått