Läs mer
Brady™ Aluminium: ISO Säkerhetsskylt - Varning: Biologisk fara
Beskrivning
- Aluminium
- För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Alternativt artikelnummer | PIC W009-Tri 100-AL-CRD/1 |
| Material | Aluminium |
| Kvantitet | 1 st |
| För användning med (applikation) | Inomhus och utomhus |
| Höjd (metrisk) | 87 mm |
| Tjocklek | 1.016 mm |
| Bredd (metrisk) | 100 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till 140 °C |
| Form | Triangulär |
| Visa mer |