Läs mer
Brady™ Aluminium: ISO Säkerhetsskylt - Varning: Biologisk fara
Produktkod. 15614717
Bredd (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Höjd (metrisk):
87 mm
173 mm
273 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15614717
Brand: Brady™ 827659
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Aluminium
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC W009-Tri 200-AL-CRD/1
Material Aluminium
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 173 mm
Tjocklek 1.016 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 140 °C
Form Triangulär
Språk Global
Färg Svart på gult