Läs mer
Brady™ Aluminium: ISO Säkerhetsskylt - Varning; Elektricitet
Produktkod. 15624727 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Höjd (metrisk):
87 mm
173 mm
273 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15624727 315 mm 273 mm Varje
15604727 100 mm 87 mm Varje
15614727 200 mm 173 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15624727 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 828104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00 SEK
    286.43 SEK / Paket med 1
    Save 53.57 SEK
    15% Av
I lager
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Aluminium
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC W012-Tri 315-AL-CRD/1
Material Aluminium
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 273 mm
Tjocklek 1.016 mm
Bredd (metrisk) 315 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 140 °C
Form Triangulär
Språk Global
Färg Svart på gult