Läs mer
Brady™ Aluminium: ISO Säkerhetsskylt - Varning; Radioaktivt material eller joniserande strålning
Produktkod. 15644687 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Höjd (metrisk):
87 mm
173 mm
273 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15644687 200 mm 173 mm Varje
15634687 100 mm 87 mm Varje
15654687 315 mm 273 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15644687 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 826771
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00 SEK
    138.38 SEK / Paket med 1
    Save 1.62 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Aluminium
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifications
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC W003-Tri 200-AL-CRD/1
Material Aluminium
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 173 mm
Tjocklek 1.016 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 140 °C
Form Triangulär
Språk Global
Färg Svart på gult