Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Warning; Radioactive material or ionizing radiation
Shop All Brady ProductsBeschreibung
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC W003-Tri 200-AL-CRD/1 |
| Material | Aluminum |
| Quantity | 1 Ea. |
| For Use With (Application) | Indoor and Outdoor |
| Height (Metric) | 173 mm |
| Thickness | 1.016 mm |
| Width (Metric) | 200 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 140°C |
| Shape | Triangular |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?