Läs mer
Brady™ Aluminium: ISO Säkerhetsskylt - Använd ögonskydd
Produktkod. 15664457
Change view
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
15664457 100 mm Varje
15674457 200 mm Varje
15684457 315 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15664457 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 818428
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00 SEK
    142.42 SEK / Paket med 1
    Save 1.58 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Aluminium
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC M004-Dia 100-AL-CRD/1
Material Aluminium
Kvantitet 1 st
Diameter (metrisk) 100 mm
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Tjocklek 1.016 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 140 °C
Form Rund
Språk Global
Färg Vitt på blått