Läs mer
Aluminiumisopropoxid, 98+%
Beschreibung
Reagens för reduktion av karbonylföreningar. Används i alkoholys- och esterutbytesreaktioner. Används även vid syntes av högre alkoxider, kelater och akrylater. Aluminiumisopropoxid är ett användbart reagens vid syntes av alkoxider, kelater och akrylater. Det fungerar som en mellanprodukt av farmaceutiska produkter som isofytol, testosteron, progesteron och etisteron. Används även som material för aluminatkopplingsmedel. Det används också i alkoholys- och esterutbytesreaktioner. I Meerwein-Ponndorf-Verley (MPV)-reduktion används den som en katalysator för reduktion av ketoner och aldehyder till deras motsvarande alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Reagens för reduktion av karbonylföreningar
- Används i alkoholys- och esterutbytesreaktioner
- Används även vid syntes av högre alkoxider, kelater och akrylater
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Aluminum isopropoxide |
| Smältpunkt | 131 °C till 135 °C |
| Densitet | 1.035 |
| Kokpunkt | 135 °C (10 mm) |
| Analysprocentintervall | 98+% |
| Brytningsindex | 1.0346 |
| Kvantitet | 1 kg |
| UN-nummer | UN3181 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Merck Index | 14,347 |
| Mehr anzeigen |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.