Läs mer
Aluminum isopropoxide, 99.99+% (metals basis)
Produktkod. 11322598
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11322598
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022982.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 555-31-7 | C9H21AlO3 | 204.246 g/mol
Aluminiumisopropoxid är ett användbart reagens vid syntes av alkoxider, kelater och akrylater. Det fungerar som en mellanprodukt av farmaceutiska produkter som isofytol, testosteron, progesteron och etisteron. Används även som material för aluminatkopplingsmedel. Det används också i alkoholys- och esterutbytesreaktioner. I Meerwein-Ponndorf-Verley (MPV)-reduktion används den som en katalysator för reduktion av ketoner och aldehyder till deras motsvarande alkoholer. Det fungerar som en prekursor för att framställa aluminiumoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 555-31-7
Molekylformel C9H21AlO3
Molekylvikt (g/mol) 204.246
MDL-nummer MFCD00008870
InChI-nyckel SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate
PubChem CID 11143
IUPAC-namn aluminium;propan-2-olat
LEDER CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum isopropoxide
Smältpunkt 131°C to 135°C
Densitet 1.035 g/mL
Kokpunkt 135°C (10 mmHg)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Brytningsindex 1.0346
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3181
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,347
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,isopropanol,benzene,toluene,chloroform,carbon tetrachloride and petroleum hydrocarbons.
Formel vikt 204.25
Procent renhet ≥99.99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.