Läs mer
Aluminiumisopropoxid, 99,99+% (metallbas)
Produktkod. 11332598
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332598 25 g 25g
11322598 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332598 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022982.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 555-31-7 | C9H21AlO3 | 204,246 g/mol
Aluminiumisopropoxid är ett användbart reagens vid syntes av alkoxider, kelater och akrylater. Det fungerar som en mellanprodukt av farmaceutiska produkter som isofytol, testosteron, progesteron och etisteron. Används även som material för aluminatkopplingsmedel. Det används också i alkoholys- och esterutbytesreaktioner. I Meerwein-Ponndorf-Verley (MPV)-reduktion används den som en katalysator för reduktion av ketoner och aldehyder till deras motsvarande alkoholer. Det fungerar som en prekursor för att framställa aluminiumoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 555-31-7
Molekylformel C9H21AlO3
Molekylvikt (g/mol) 204.246
MDL-nummer MFCD00008870
InChI-nyckel SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate
PubChem CID 11143
IUPAC-namn aluminium;propan-2-olat
LEDER CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum isopropoxide
Smältpunkt 131 °C till 135 °C
Densitet 1.035 g/mL
Kokpunkt 135 °C (10 mmHg)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Brytningsindex 1.0346
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3181
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,347
Löslighetsinformation Löslig i etanol, isopropanol, bensen, toluen, kloroform, koltetraklorid och petroleumkolväten.
Formel vikt 204.25
Procent renhet ≥99.99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum isopropoxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med CO2, släckningspulver eller spridd vattenstrale..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.