Läs mer
Aluminiumisopropoxid, TRC
Produktkod. 30316055
Change view
Kvantitet:
1 kg
Produktkod. Kvantitet
30316055 1 kg
1 options
Produktkod. 30316055 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5759301KG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Isopropoxide
CAS 555-31-7
Molekylformel C9H24AlO3
Kvantitet 1 kg
Synonym 2-Propanol Aluminum Salt, Isopropyl Alcohol Aluminum Salt, AIPD, Aliso, Aluminum 2-Propoxide, Aluminum Isopropanolate, Aluminum Isopropioate, Aluminum Isopropylate, Aluminum sec-Propanolate, Aluminum Triisopropoxide, Aluminum Triisopropylate, Aluminum Tris(isopropoxide), Aluminum Tris(isopropylate), Aluminum Tris(sec-propoxide), Aluminum(3+) Isopropoxide, Isopropanol Aluminum Salt, Manalox 130, PADM, SYM-AL 04, Triisopropoxyaluminum, Triisopropyl Aluminate, Triisopropyloxyaluminum, Tris(isopropanolato)aluminum, Tris(isopropoxy)aluminum
InChI formel InChI=1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
LEDER CC(C)O[Al](OC(C)C)OC(C)C
IUPAC-namn tri(propan-2-yloxy)aluman
Molekylvikt (g/mol) 207.27
Formel vikt 204.1306