Läs mer
Aluminiumisopropoxid, TRC
Produktkod. 30312553
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30312553 250 g
1 options
Produktkod. 30312553 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA575930250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Isopropoxide
CAS 555-31-7
Molekylformel C9H24AlO3
Kvantitet 250 g
Synonym 2-Propanol Aluminum Salt, Isopropyl Alcohol Aluminum Salt, AIPD, Aliso, Aluminum 2-Propoxide, Aluminum Isopropanolate, Aluminum Isopropioate, Aluminum Isopropylate, Aluminum sec-Propanolate, Aluminum Triisopropoxide, Aluminum Triisopropylate, Aluminum Tris(isopropoxide), Aluminum Tris(isopropylate), Aluminum Tris(sec-propoxide), Aluminum(3+) Isopropoxide, Isopropanol Aluminum Salt, Manalox 130, PADM, SYM-AL 04, Triisopropoxyaluminum, Triisopropyl Aluminate, Triisopropyloxyaluminum, Tris(isopropanolato)aluminum, Tris(isopropoxy)aluminum
InChI formel InChI=1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
LEDER CC(C)O[Al](OC(C)C)OC(C)C
IUPAC-namn tri(propan-2-yloxy)aluman
Molekylvikt (g/mol) 207.27
Formel vikt 204.1306