Läs mer
Welch™ Aluminium KF Innercentrering med Buna N O-ring
Produktkod. 10762152 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Utsida:
16 mm
25 mm
40 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Utsida Förpackningsstorlek
10762152 16 mm Varje
10640153 25 mm Varje
10596292 40 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10762152 Leverantör Welch™ Leverantörsnummer 701081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.75 SEK
    66.84 SEK / Paket med 1
    Save 6.91 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Specifikationer
Diameter (metrisk) Utsida 16 mm
För användning med Separator 16 DN
Material Aluminium
Kvantitet 1 vardera
Typ KF Innercentrering