Läs mer
Welch™ Aluminium KF Innercentrering med Viton O-ring
Handla allt Welch Ilmvac Produkter
För användning med:
Separator 16 DN
Separator 25 DN
Separator 40 DN
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rostfri centreringsring med Viton O-ring
- Utbytbar fluorelastomer O-ringstätning
- Centreringsringenheter är placerade mellan två ISO flänsar med matchande ytterdiametrar
- den bredaste delen av centreringsringen vilar inuti ett centreringsringsspår (blank fläns) eller försänkning (borrad fläns) på Kwik-Flange™
- O-ringen vilar på den plana polerade ytan utanför lokaliseringsspåret eller försänkningen
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | Separator 25 DN |
| Material | Aluminium |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | KF Innercentrering |