Läs mer
Welch™ Aluminium KF Innercentrering med Viton O-ring
Produktkod. 10680343 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
För användning med:
Separator 16 DN
Separator 25 DN
Separator 40 DN
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med Förpackningsstorlek
10680343 Separator 16 DN Varje
10152522 Separator 25 DN Varje
10090992 Separator 40 DN Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10680343 Leverantör Welch™ Leverantörsnummer 701091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.25 SEK
    73.01 SEK / Paket med 1
    Save 6.24 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Designad för användning med CRVpro Roterande lamellvakuumpumpar. Welch Ilmvac™ KF inre centreringsringar av aluminium har en utbytbar fluorelastomer O-ringstätning.
  • Rostfri centreringsring med Viton O-ring
  • Utbytbar fluorelastomer O-ringstätning
  • Centreringsringenheter är placerade mellan två ISO flänsar med matchande ytterdiametrar
  • den bredaste delen av centreringsringen vilar inuti ett centreringsringsspår (blank fläns) eller försänkning (borrad fläns) på Kwik-Flange™
  • O-ringen vilar på den plana polerade ytan utanför lokaliseringsspåret eller försänkningen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Separator 16 DN
Material Aluminium
Kvantitet 1 vardera
Typ KF Innercentrering