Läs mer
Welch™ Aluminium KF Innercentrering med Viton O-ring
Produktkod. p-8014197 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
För användning med:
Separator 16 DN
Separator 25 DN
Separator 40 DN
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10680343
Brand: Welch™ 701091
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning med CRVpro Roterande lamellvakuumpumpar. Welch Ilmvac™ KF inre centreringsringar av aluminium har en utbytbar fluorelastomer O-ringstätning.
  • Rostfri centreringsring med Viton O-ring
  • Utbytbar fluorelastomer O-ringstätning
  • Centreringsringenheter är placerade mellan två ISO flänsar med matchande ytterdiametrar
  • den bredaste delen av centreringsringen vilar inuti ett centreringsringsspår (blank fläns) eller försänkning (borrad fläns) på Kwik-Flange™
  • O-ringen vilar på den plana polerade ytan utanför lokaliseringsspåret eller försänkningen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Separator 16 DN
Material Aluminium
Kvantitet 1 vardera
Typ KF Innercentrering