Läs mer
Nickel Electro™ Aluminiumbägare med pip
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Producerad till en hållbar sömlös design
- Platt underlag för stabilitet vid användning och jämn väggtjocklek
- Generös utsvängd fälg för hållbarhet
- Pip för enkel upphällning
- Halvljuspolerad exteriör
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Aluminium |
| Höjd (metrisk) | 57 mm |
| Inkluderar | Pip |
| Typ | Bägare |