Läs mer
Nickel Electro™ Aluminiumbägare med pip
Produktkod. 11796467 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11796467
Brand: Nickel Electro™ 412
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkade av slitstark aluminium, dessa Nickel Electro™ Laboratoriebägare i aluminium är idealiska i laboratoriemiljöer.
  • Producerad till en hållbar sömlös design
  • Platt underlag för stabilitet vid användning och jämn väggtjocklek
  • Generös utsvängd fälg för hållbarhet
  • Pip för enkel upphällning
  • Halvljuspolerad exteriör
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Aluminium
Inkluderar Pip
Typ Bägare