Läs mer
Fisherbrand™ Labjacks i aluminium
Produktkod. 11735396 Handla allt Fisherbrand Produkter
Höjd (metrisk):
128 till 470 mm
36 till 78 mm
43 till 140 mm
57 till 290 mm
60 till 290 mm
Längd (metrisk) bas:
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
320 mm
Bredd (metrisk) bas:
40 mm
100 mm
150 mm
200 mm
260 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11735396
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger exakt höjdjustering med en skruv. Fisherbrand™ Aluminium Labjacks är tillverkade för att stänga toleranser med en manöverskruv av rostfritt stål.
  • Blå anodiserad finish
  • Helt stabil och fri från gungande rörelser
  • Topp- och bottenplåtar är specialdesignade aluminiumprofiler som ger exceptionellt styvt och robust stöd
Specifikationer
Material Aluminium
Höjd (metrisk) 36 till 78 mm
Längd (metrisk) bas 50 mm
Bredd (metrisk) bas 40 mm
Inkluderar Med manöverskruv i rostfritt stål
Produkttyp Lab Jack
Kvantitet 1 st