Specifications
| Material | Aluminium |
| Höjd (metrisk) | 57 till 290 mm |
| Längd (metrisk) bas | 200 mm |
| Bredd (metrisk) bas | 200 mm |
| Inkluderar | Med manöverskruv i rostfritt stål |
| Produkttyp | Lab Jack |
| Kvantitet | 1 st |