Läs mer
Fisherbrand™ Labjacks i aluminium
Produktkod. 12862527 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
128 till 470 mm
36 till 78 mm
43 till 140 mm
57 till 290 mm
60 till 290 mm
Längd (metrisk) bas:
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
320 mm
Bredd (metrisk) bas:
40 mm
100 mm
150 mm
200 mm
260 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Längd (metrisk) bas Bredd (metrisk) bas Förpackningsstorlek
12862527 128 till 470 mm 320 mm 260 mm Varje
11775386 43 till 140 mm 100 mm 100 mm Varje
11825091 60 till 290 mm 150 mm 150 mm Varje
12484060 57 till 290 mm 200 mm 200 mm Varje
11735396 36 till 78 mm 50 mm 40 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12862527
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger exakt höjdjustering med en skruv. Fisherbrand™ Aluminium Labjacks är tillverkade för att stänga toleranser med en manöverskruv av rostfritt stål.
  • Blå anodiserad finish
  • Helt stabil och fri från gungande rörelser
  • Topp- och bottenplåtar är specialdesignade aluminiumprofiler som ger exceptionellt styvt och robust stöd
Specifikationer
Material Aluminium
Höjd (metrisk) 128 till 470 mm
Längd (metrisk) bas 320 mm
Bredd (metrisk) bas 260 mm
Inkluderar Med manöverskruv i rostfritt stål
Produkttyp Lab Jack
Kvantitet 1 st