Läs mer
Aluminiumlaktat, 90-95%, innehåller ^=5% vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11313508
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313508 100 g 100g
11303508 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039122.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18917-91-4 | C9H15AlO9 | 294.19 g/mol
Den används som en fuktkräm för huden för att behandla torr, fjällande, kliande hud, reagens i biologiska aktivitetsstudier av aluminium och vid sol-gelbehandling. Används även i brandskum. Aluminium L-laktat har använts för att injicera aluminium i kaniner. Aluminium L-laktat har visat sig minska mänsklig emaljupplösning i en pH 4 acetatbuffert.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18917-91-4
Molekylformel C9H15AlO9
Molekylvikt (g/mol) 294.19
MDL-nummer MFCD20529175
InChI-nyckel VXYADVIJALMOEQ-UHFFFAOYNA-K
IUPAC-namn bis[(2-hydroxipropanoyl)oxi]alumanyl-2-hydroxipropanoat
LEDER CC(O)C(=O)O[Al](OC(=O)C(C)O)OC(=O)C(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum lactate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,348
Löslighetsinformation Very soluble in cold water
Formel vikt 294.2
Procent renhet 90 to 95%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Contains ≈5% water
Odör Odorless
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum lactate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.