Läs mer
Aluminum lanthanum isopropoxide, 99% (metals basis), 7% w/v in isopropanol, Thermo Scientific™
Produktkod. 11319647
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11319647 100 mL 100ml
11309647 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041262.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thin films of metal oxides
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33939-97-8
MDL-nummer MFCD00143591
Synonym Lanthanum aluminum isopropoxide
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum lanthanum isopropoxide
Kokpunkt 208°C (0.5 mmHg)
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1219
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 928.24
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid