Läs mer
Buerkle™ Spakpump i aluminium
Produktkod. 10643693 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Flödeshastighet:
25 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
10643693 25 l/min. Varje
1 options
Produktkod. 10643693 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 56271000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3730.00 SEK
    3253.11 SEK / Paket med 1
    Save 476.89 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Buerkle™ Armpumpar i aluminium för petrokemiska ämnen av stabil aluminiumgjutning, ventiler och kolvar är tillverkade av plast (PA).
  • Lämplig för fatgängor M 64x4 eller R 2 tum.
  • Med stängningsanordning
  • Dykrörets längd 84cm
  • Levereras med slangsats, slanglängd 1,5m, elektriskt ledande, med utloppsböj och böjskyddsfjäder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Flödeshastighet 25 l/min.
Inkluderar 1,5 m slanglängd med utloppsbåge och böjskyddsfjäder; Slangsats
Vikt (metrisk) 0.8 kg
Total längd (metrisk) 84 cm
Total längd (engelska) 2.76 ft.
Total höjd (engelska) 3.28 ft.
Total höjd (metrisk) 1 m
Pumpslangens längd 1.5 m
Material Aluminium
Produkttyp Spakpump
För användning med (applikation) Petrokemiska ämnen