Läs mer
Nickel Electro™ Aluminiumlock för aluminiumbassäng
Produktkod. 12707356 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Diameter (metrisk):
60 mm
70 mm
75 mm
90 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 12707356
Brand: Nickel Electro™ 643
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nickel Electro™ Aluminun Lock för aluminiumbassäng är sprickfritt och en konstruktion i ett stycke.
  • Aluminium
  • Sömlös
  • Konstruktion i ett stycke
  • Sprickfri
  • För användning med aluminiumhandfat
Specifikationer
Material Aluminium
Typ Lock
Höjd (metrisk) 5 mm
Diameter (metrisk) 70 mm