Läs mer
Nickel Electro™ Aluminiumlock för aluminiumbassäng
Produktkod. 12717356 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
60 mm
70 mm
75 mm
90 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
12717356 75 mm Paket med 5
12787346 200 mm Paket med 5
12707356 70 mm Paket med 5
12797346 60 mm Paket med 5
12727356 90 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12717356 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer 644
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nickel Electro™ Aluminun Lock för aluminiumbassäng är sprickfritt och en konstruktion i ett stycke.
  • Aluminium
  • Sömlös
  • Konstruktion i ett stycke
  • Sprickfri
  • För användning med aluminiumhandfat
Specifikationer
Material Aluminium
Typ Lock
Höjd (metrisk) 5 mm
Diameter (metrisk) 75 mm