Läs mer
Nickel Electro™ Aluminiumlock för aluminiumbassäng
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Diameter (metrisk):
60 mm
70 mm
75 mm
90 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Nickel Electro™ Aluminun Lock för aluminiumbassäng är sprickfritt och en konstruktion i ett stycke.
- Aluminium
- Sömlös
- Konstruktion i ett stycke
- Sprickfri
- För användning med aluminiumhandfat
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Typ | Lock |
| Höjd (metrisk) | 5 mm |
| Diameter (metrisk) | 200 mm |