Läs mer
Aluminium Magnesium gasväv, legering 5056, 30 mesh vävd från 0,23 mm (0,009 tum) dia. tråd, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11305187
Change view
Kvantitet:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11305187 75 x 75 mm Varje
11395177 150 x 150 mm Varje
11315187 300 x 300 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11305187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040906.FL
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Magnesium gauze, Alloy 5056
Namnnotering Woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Al:Mg; 95:5 wt%
Kvantitet 75 x 75 mm
Maskstorlek 30 Mesh
Odör Odorless
Form Wire Cloth
MDL-nummer MFCD00214039
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.