Läs mer
Aluminiummagnesiumisopropoxid, 99,9 % (metallbas), 10 % w/v i isopropanol
Produktkod. 11398028
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398028 100 mL 100ml
11388028 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036591.AE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
CAS: 69207-83-6
Aluminiummagnesiumisopropoxid har använts för att studera hydrolysförhållandena för egenskaperna hos magnesiumaluminatspinellpulver.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69207-83-6
MDL-nummer MFCD00070426
Synonym Magnesium aluminum isopropoxide
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum magnesium isopropoxide
Färg Färglös
Kokpunkt 130 °C till 142 °C (2,0 mmHg)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1219
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Inte blandbar med vatten.
Formel vikt 550.53
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.