Läs mer
Aluminiummagnesiumisopropoxid, 99,95+% (metallbas)
Produktkod. 11393728
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393728 10 g 10g
11313738 2 g 2g
11303738 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11393728 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039320.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-02-2027
CAS: 69207-83-6
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69207-83-6
MDL-nummer MFCD00070426
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum magnesium isopropoxide
Smältpunkt 40 °C
Kokpunkt 114 °C (0,2 mmHg)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3181
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 550.53
Procent renhet ≥99.95%
Fysisk form Kristallint lågsmältande fast ämne
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.