Läs mer
Aluminum metaphosphate, Al{2}O{3} 19.4%, P{2}O{5} 78.9%
Produktkod. 11377328
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377328 1 kg 1kg
11367328 250 g 250g
11387328 5 x 1 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11377328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030715.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32823-06-6
Aluminiummetafosfat används som en beståndsdel i glasyrer, emaljer, glas och som ett högtemperaturisolerande cement. Det används också som molekylsilar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32823-06-6
MDL-nummer MFCD00075314
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum metaphosphate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 263.9
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Al2O3 19.4%, P2O5 78.9%
Densitet 2.779 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.