Läs mer
Buerkle™ Multiprovtagare i aluminium
Produktkod. 10207800 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
14 ml
17 ml
Djup (metriskt):
430 mm
710 mm
1355 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Djup (metriskt) unitSize
10207800 14 ml 430 mm Varje
10094220 17 ml 710 mm Varje
10390201 17 ml 1355 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10207800 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53171058
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Multi-Sampler med flera slutna kammare, för flerpunktsprovtagning från flera förutbestämda provtagningsdjup. Finns i tre olika längder, 55 cm (särskilt lämplig för säckar), 85 cm (för fat, baljor, blandcontainrar) och 150 cm (för bigbags, silos, tankar).
  • Aluminium provtagare
  • Med färgkodningssystem
  • 25 mm i diameter
  • Minsta möjliga mellanrum mellan inner- och ytterröret
  • Enkel rengöring, avtagbar spets
  • Ultrarena material
  • Utmärkt bearbetning, robust modell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bulkmaterialprovtagare
Material Aluminium
Inkluderar 3 uppsamlingskammare
Kapacitet (metrisk) 14 ml
Diameter (metrisk) 25 mm
Djup (metriskt) 430 mm
Längd (metrisk) 55 cm