Läs mer
Buerkle™ Multiprovtagare i aluminium
Produktkod. p-8002908
Kapacitet (metrisk):
14 ml
17 ml
Djup (metriskt):
430 mm
710 mm
1355 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10207800
Brand: Buerkle™ 53171058
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Multi-Sampler med flera slutna kammare, för flerpunktsprovtagning från flera förutbestämda provtagningsdjup. Finns i tre olika längder, 55 cm (särskilt lämplig för säckar), 85 cm (för fat, baljor, blandcontainrar) och 150 cm (för bigbags, silos, tankar).
  • Aluminium provtagare
  • Med färgkodningssystem
  • 25 mm i diameter
  • Minsta möjliga mellanrum mellan inner- och ytterröret
  • Enkel rengöring, avtagbar spets
  • Ultrarena material
  • Utmärkt bearbetning, robust modell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bulkmaterialprovtagare
Material Aluminium
Inkluderar 3 uppsamlingskammare
Kapacitet (metrisk) 14 ml
Diameter (metrisk) 25 mm
Djup (metriskt) 430 mm
Längd (metrisk) 55 cm