Läs mer
Sampling Systems™ Multilevel Slot Sampler i aluminium
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
880 ml
1,7 l
2,9 l
Längd (metrisk):
900 mm
1500 mm
2500 mm
Inkluderar:
3 fack
5 platser
7 platser
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av aluminium
- Tvärsnitt (sammansatt prov)
- Lämplig för att ta prover med stora volymer
- aluminiumprovtagare är inte lämpliga att använda med GMP produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Beskrivning | Slot Sampler |
| Inkluderar | 5 platser |
| Kapacitet (metrisk) | 1,7 l |
| Diameter (metrisk) Yttre | 50 mm |
| Längd (metrisk) | 1500 mm |