Läs mer
Aluminum n-butoxide, 90+%
Produktkod. 11345029
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11345029
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 087754.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3085-30-1 | C12H30AlO3 | 249.351 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3085-30-1
Molekylformel C12H30AlO3
Molekylvikt (g/mol) 249.351
MDL-nummer MFCD00015237
InChI-nyckel YGVBJFIUURLJDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum iii n-butoxide, aluminum; butan-1-ol
PubChem CID 50933522
IUPAC-namn aluminium;butan-1-ol
LEDER CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Al]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum n-butoxide
Smältpunkt 102°C
Fysisk form Lump
Kvantitet 50 g
Linjär formel Al[O(CH2)3CH3]3
UN-nummer UN3181
Formel vikt 246.32
Procent renhet ≥90%
Känslighet Moisture sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.