Läs mer
Aluminium n-butoxid, 90+%
Produktkod. 11355029
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11355029 10 g 10g
11345029 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11355029 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087754.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3085-30-1 | C12H30AlO3 | 249,351 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3085-30-1
Molekylformel C12H30AlO3
Molekylvikt (g/mol) 249.351
MDL-nummer MFCD00015237
InChI-nyckel YGVBJFIUURLJDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum iii n-butoxide, aluminum; butan-1-ol
PubChem CID 50933522
IUPAC-namn aluminium;butan-1-ol
LEDER CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Al]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum n-butoxide
Smältpunkt 102 °C
Fysisk form Lump
Kvantitet 10 g
Linjär formel Al[O(CH2)3CH3]3
UN-nummer UN3181
Formel vikt 246.32
Procent renhet ≥90%
Känslighet Känslig för fukt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.