Läs mer
Schneider Gerd™ Nålhållare i aluminium
Produktkod. 10545524
Change view
Material:
Aluminium
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material unitSize
10545524 Aluminium Varje
1 options
Produktkod. 10545524 Leverantör Schneider Gerd™ Leverantörsnummer 262
Använd denna nålhållare för dissektionstillämpningar. Schneider Gerd™ Nålhållare i aluminium har ett plasthandtag för ett säkert grepp.
  • Nålhållare i aluminium
  • Finns i en mängd olika färger och storlekar
Specifikationer
Produkttyp Nålhållare
Material Aluminium
För användning med (utrustning) Dissektionsnålar
Längd (metrisk) 240 mm