Läs mer
Aluminum nickel isopropoxide, 99.9% (m.b.), 10% w/v in IPA, packaged under Ar in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Produktkod. 11354498
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354498 100 mL 100ml
11344498 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354498 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042376.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70504-57-3
MDL-nummer MFCD00143593
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum nickel isopropoxide
Kokpunkt 120°C (0.6 mmHg)
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Förpackning ChemSeal™ bottles
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1219
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 584.92
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Liquid