Läs mer
Fisherbrand™ 3-stifts verktygsklämma
Produktkod. 12926826 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material:
Aluminium nickel, plast
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
12926826 Aluminium nickel, plast Varje
1 options
Produktkod. 12926826
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med skruvad axel och nickelpläterad topp som kan skruvas upp och ner axeln 35mm och låsas i valfritt läge med en vingmutter.
  • Med käftar täckta av kemiskt resistent plast för ett säkert och säkert grepp
  • Bosshead accepterar spön upp till 13 mm
  • Stavar säkras med en tumskruv i rostfritt stål
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Utility Clamp
Material Aluminium nickel, plast
Storlek (metriskt) grepp 90 mm Max.