Läs mer
Aluminum nitrate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis excluding Hg)
Produktkod. 11330809
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11330809 5 g 5g
11340809 25 g 25g
11320809 100 g 100g
11350809 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11330809 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010626.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25838-59-9 | AlN3O9 | 212.99 g/mol
Aluminiumnitrathydrat används för framställning av aluminiumoxid för framställning av isoleringspapper och vid extraktion av aktinidelement. Det används också vid framställning av sällsynta jordartsmetaller, i värmeelementen i katodstrålerör, som en prekursor för sol-gel-syntes av aluminiumoxid och på transformatorkärnlaminat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25838-59-9
Molekylformel AlN3O9
Molekylvikt (g/mol) 212.99
MDL-nummer MFCD00003419
InChI-nyckel JLDSOYXADOWAKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitrate hydrate, al.3no3.h2o, aluminum nitrate hydrate, puratronic, aluminum 3+ hydrate trinitrate
PubChem CID 22078336
LEDER [Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum nitrate hydrate
Smältpunkt 73.5°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.999% (Metals basis excluding Hg)
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,ethanol,and ethylene glycol.
IUPAC-namn aluminium(3+)trinitrat
Formel vikt 212.99 (Anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende White crystalline
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum nitrate hydrate, Puratronic
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.