Läs mer
Aluminum nitrate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis excluding Hg)
Produktkod. 11350809
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11350809 500 g 500g
11330809 5 g 5g
11340809 25 g 25g
11320809 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11350809 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010626.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25838-59-9 | AlN3O9 | 212.99 g/mol
Aluminiumnitrathydrat används för framställning av aluminiumoxid för framställning av isoleringspapper och vid extraktion av aktinidelement. Det används också vid framställning av sällsynta jordartsmetaller, i värmeelementen i katodstrålerör, som en prekursor för sol-gel-syntes av aluminiumoxid och på transformatorkärnlaminat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25838-59-9
Molekylformel AlN3O9
Molekylvikt (g/mol) 212.99
MDL-nummer MFCD00003419
InChI-nyckel JLDSOYXADOWAKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitrate hydrate, al.3no3.h2o, aluminum nitrate hydrate, puratronic, aluminum 3+ hydrate trinitrate
PubChem CID 22078336
LEDER [Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Aluminum nitrate hydrate
Smältpunkt 73.5°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99.999% (Metals basis excluding Hg)
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,ethanol,and ethylene glycol.
IUPAC-namn aluminium(3+)trinitrat
Formel vikt 212.99 (Anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende White crystalline
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.