Läs mer
Aluminiumnitrat Nonahydrat, ≥98 %, ACS-reagens, Solstice
Produktkod. 15612380 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15612380 500 g Poly flaska 500g
15692370 100 g Polyflaska 100g
15602380 2.5 kg Polyflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15612380 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 237973500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 SEK
    924.15 SEK / 500g
    Save 85.85 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-02-2027
ACS-reagens,≥ 98 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-27-2
Molekylformel AlH18N3O18
Molekylvikt (g/mol) 375.129
MDL-nummer MFCD00149132
InChI-nyckel SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
PubChem CID 24567
IUPAC-namn aluminium;trinitrat;nonahydrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Nitrate Nonahydrate
Smältpunkt 73 °C
Färg Vitt
pH 2,5 till 3,5 vid 20 °C
Kvantitet 500 g
Linjär formel Al(NO3)3 · 9H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 375,13 g/mol
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Poly flaska
Utseende Kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum nitrate nonahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium nitrate-9-hydrate