Läs mer
Aluminum nitrate nonahydrate, ACS, 98.0-102.0%
Produktkod. p-3256856
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
5kg
Produktkod. 11333368
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036291.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7784-27-2 | AlH18N3O18 | 375.129 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-27-2
Molekylformel AlH18N3O18
Molekylvikt (g/mol) 375.129
MDL-nummer MFCD00003419
InChI-nyckel SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
PubChem CID 24567
IUPAC-namn aluminium;trinitrat;nonahydrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum nitrate nonahydrate
Smältpunkt 73.5°C (135° (decomposition))
Namnnotering nonahydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 98 -102%
Löslighetsinformation Very soluble in water and alcohol. Slightly soluble in acetone. Insoluble in ethyl acetate and pyridine.
Formel vikt 375.13 (212.99 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende White crystalline
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum nitrate nonahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.