Läs mer
Aluminiumnitrat nonahydrat, lågt kvicksilver, Puratronic™ 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11364818
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364818 25 g 25g
11374818 100 g 100g
11384818 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11364818 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043145.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7784-27-2 | AlH18N3O18 | 375,129 g/mol
Aluminiumnitrat är ett starkt oxidationsmedel. Det används i garvning av läder, antiperspiranter, korrosionsinhibitorer, extraktion av uran, petroleumraffinering och som nitreringsmedel. Nonahydratet och andra hydratiserade aluminiumnitrater har många tillämpningar. Dessa salter används för att framställa aluminiumoxid för framställning av isolerande papper, i katodstrålerörsvärmeelement och på transformatorkärnlaminat. De hydratiserade salterna används också för extraktion av aktinidelement.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-27-2
Molekylformel AlH18N3O18
Molekylvikt (g/mol) 375.129
MDL-nummer MFCD00003419
InChI-nyckel SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
PubChem CID 24567
IUPAC-namn aluminium;trinitrat;nonahydrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum nitrate nonahydrate
Smältpunkt 73.5°C (135° (decomposition))
Namnnotering Low mercury
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1438
Merck Index 14,352
Löslighetsinformation Soluble in water (540mg/ml),ethanol,alcohol (very),and acetone (slightly).
Formel vikt 375.13 (212.99 Anhydrous)
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum nitrate nonahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.