Läs mer
Aluminiumnitrat nonahydrat, lågt kvicksilver, Puratronic™ 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11374818
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11374818 100 g 100g
11364818 25 g 25g
11384818 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11374818 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043145.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 7784-27-2 | AlH18N3O18 | 375,129 g/mol
Aluminiumnitrat är ett starkt oxidationsmedel. Det används i garvning av läder, antiperspiranter, korrosionsinhibitorer, extraktion av uran, petroleumraffinering och som nitreringsmedel. Nonahydratet och andra hydratiserade aluminiumnitrater har många tillämpningar. Dessa salter används för att framställa aluminiumoxid för framställning av isolerande papper, i katodstrålerörsvärmeelement och på transformatorkärnlaminat. De hydratiserade salterna används också för extraktion av aktinidelement.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-27-2
Molekylformel AlH18N3O18
Molekylvikt (g/mol) 375.129
MDL-nummer MFCD00003419
InChI-nyckel SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
PubChem CID 24567
IUPAC-namn aluminium;trinitrat;nonahydrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum nitrate nonahydrate
Smältpunkt 73,5 °C (135° (nedbrytning))
Namnnotering Lågt kvicksilver
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1438
Merck Index 14,352
Löslighetsinformation Lösligt i vatten (540 mg/ml), etanol, alkohol (mycket) och aceton (lite).
Formel vikt 375,13 (212,99 vattenfattig)
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.