Läs mer
Aluminiumnitrat nonahydrat, lågt kvicksilver, Puratronic™ 99,999 % (metallbas)
Beskrivning
Aluminiumnitrat är ett starkt oxidationsmedel. Det används i garvning av läder, antiperspiranter, korrosionsinhibitorer, extraktion av uran, petroleumraffinering och som nitreringsmedel. Nonahydratet och andra hydratiserade aluminiumnitrater har många tillämpningar. Dessa salter används för att framställa aluminiumoxid för framställning av isolerande papper, i katodstrålerörsvärmeelement och på transformatorkärnlaminat. De hydratiserade salterna används också för extraktion av aktinidelement.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminum nitrate nonahydrate |
| Smältpunkt | 73,5 °C (135° (nedbrytning)) |
| Namnnotering | Lågt kvicksilver |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 500 g |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| UN-nummer | UN1438 |
| Merck Index | 14,352 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.